Learn More
(S)-(+)-2 -Hexylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15409149
Click to view available options
Menge:
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Hexyl isocyanate
CAS 745783-78-2
Summenformel C7H13NO
Brechungsindex 1.418
MDL-Nummer MFCD05664080
Menge 1 g
UN-Nummer UN3080
Beilstein 8253640
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym s-+-2-hexyl isocyanate, 2s-2-isocyanatohexane, s-+-2-hexylisocyanate
InChI-Schlüssel JNWLFMYCGXLVJQ-ZETCQYMHSA-N
SMILES CCCCC(C)N=C=O
IUPAC-Name (2S)-2-Isocyanatohexan
Molekulargewicht (g/mol) 127.187
PubChem CID 7018268
Formelmasse 127.19
Reinheit (%) 97%