Learn More
(S)-2 -Isopropylsuccinsäure-1-Methylester, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10111242 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10111242 1 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10111242 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 362110010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 208113-95-5 | C8H14O4 | 174.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS 208113-95-5
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Enantiomerenüberschuss 97.5% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H14O4
MDL-Nummer MFCD01091031
Menge 1 g
Synonym s-2-isopropylsuccinic acid-1-methyl ester, s-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, s-2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, 3s-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, butanedioic acid, 2-1-methylethyl-, 1-methyl ester, 2s, s-2-isopropylsuccinic acid-1-methylester, 2-s-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, s-+-2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester
InChI-Schlüssel VHOGSWBAPDPWTG-LURJTMIESA-N
SMILES CC(C)C(CC(=O)O)C(=O)OC
IUPAC-Name (3S)-3-Methoxycarbonyl-4-methylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
PubChem CID 2734514
Formelmasse 174.19
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit