missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-2-Methoxypropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-158292
80.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23953-00-6
C4H8O3
104.11
MFCD01632589
ICPWFHKNYYRBSZ-VKHMYHEASA-N
s-2-methoxypropanoic acid, s---2-methoxypropionic acid, 2s-2-methoxypropanoic acid, propanoic acid, 2-methoxy-, 2s, unii-74k293ocx6, 2-methoxypropanoic acid, s, propanoic acid,2-methoxy-, 2s, propanoic acid, 2-methoxy-, s, propionic acid, 2-methoxy-, s--, s-2-methoxypropionic acid
5702566
(2S)-2-Methoxypropansäure
CC(C(=O)O)OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23953-00-6
C4H8O3
104.11
MFCD01632589
ICPWFHKNYYRBSZ-VKHMYHEASA-N
s-2-methoxypropanoic acid, s---2-methoxypropionic acid, 2s-2-methoxypropanoic acid, propanoic acid, 2-methoxy-, 2s, unii-74k293ocx6, 2-methoxypropanoic acid, s, propanoic acid,2-methoxy-, 2s, propanoic acid, 2-methoxy-, s, propionic acid, 2-methoxy-, s--, s-2-methoxypropionic acid
5702566
(2S)-2-Methoxypropansäure
CC(C(=O)O)OC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2-Methoxypropionic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Siedepunkt 99.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OCH3)COOH
Brechungsindex 1.4132 to 1.4152
Menge 500 mg
Beilstein 03, III, 444
Spezifischer Drehzustand −75.00 (20.00°C c=neat)
Spezifische Drehung − 75.00
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'