Learn More
(S)-(+)-2-Methylbuttersäure-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-2-Methylbutyric Acid-d3 |
| CAS | 175779-05-2 |
| Summenformel | C5H7D3O2 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | (2S)-2-Methyl-butanoic Acid-d3, (+)-2-Methylbutanoic Acid-d3, (+)-2-Methylbutyric Acid-d3, (+)-alpha-Methylbutyric Acid-d3, (2S)-2-Methylbutanoic Acid-d3, (2S)-2-Methylbutyric Acid-d3, (S)-2-Methylbutanoic Acid-d3, (S)-2-Methylbutyric Acid-d3, S-(+)-2-Methylbutanoic Acid-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/t4-/m0/s1/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CC)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-(Trideuteriomethyl)butansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 105.15 |
| Formelmasse | 105.0869 |