Learn More
(S)-(+)-2-Pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357336
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357336 250 mg 250 Milligramm
11347336 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357336 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09314.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 26184-62-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26184-62-3
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00065952
InChI-Schlüssel JYVLIDXNZAXMDK-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-+-2-pentanol, s-2-pentanol, 2s-pentan-2-ol, 2-pentanol, 2s, s---2-pentanol, 2s-2-pentanol, s +-2-pentanol
PubChem CID 2724896
IUPAC-Name (2S)-Pentan-2-ol
SMILES CCCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Pentanol
Dichte 0.81
Siedepunkt 118°C to 119°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Brechungsindex 1.406
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1718820
Optische Drehung +14° (Neat)
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 97%