Learn More
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045715
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
98-79-3
C5H7NO3
129.12
MFCD00005272
ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
l-pyroglutamic acid, pyroglutamic acid, pidolic acid, 5-oxo-l-proline, h-pyr-oh, 5-oxoproline, s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, l-5-oxoproline, l-proline, 5-oxo
7405
CHEBI:18183
OC(=O)C1CCC(=O)N1
98-79-3
C5H7NO3
129.12
MFCD00005272
ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
l-pyroglutamic acid, pyroglutamic acid, pidolic acid, 5-oxo-l-proline, h-pyr-oh, 5-oxoproline, s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, l-5-oxoproline, l-proline, 5-oxo
7405
CHEBI:18183
OC(=O)C1CCC(=O)N1
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid is used as a building block for pharmaceuticals and asymmetric synthesis. It Is also used as a resolving agent for chiral bases and in an efficient synthesis of quinolizidine and indolizidine alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure wird als Baustein für Pharmazeutika und asymmetrische Synthese verwendet. Es wird auch als Trennungsmittel für chirale Basen und in einer effizienten Synthese von Chinolizidin- und Indolizidin-Alkaloiden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 bis 15 % bei 20 °C), Alkohol, Aceton, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Menge 25 g
Beilstein 82132
Merck Index 14,8001
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10-15% at 20°C),alcohol,acetone,dimethyl sufoxide and methanol.
Optische Drehung −10.5° (c=5 in Water)
IUPAC-Name (2S)-5-Oxopyrrolidin-2-Carbonsäure
Formelmasse 129.12
Reinheit (%) ≥98%