Learn More
(S)-3-Amino-1-benzylpiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035067
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
168466-85-1
C12H18N2
190.29
MFCD03093375
HARWNWOLWMTQCC-LBPRGKRZSA-N
s-1-benzylpiperidin-3-amine, s-3-amino-1-benzylpiperidine, 3s-1-benzylpiperidin-3-amine, s-1-benzyl-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-benzyl-piperidine, 3-piperidinamine, 1-phenylmethyl-, 3s, s-n-benzyl-3-amino-piperidine, s-1-benzyl-piperidine-3-ylamine, s-3-amino-n-benzylpiperidine, pubchem11490
854131
(3S)-1-Benzylpiperidin-3-Amin
C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
168466-85-1
C12H18N2
190.29
MFCD03093375
HARWNWOLWMTQCC-LBPRGKRZSA-N
s-1-benzylpiperidin-3-amine, s-3-amino-1-benzylpiperidine, 3s-1-benzylpiperidin-3-amine, s-1-benzyl-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-benzyl-piperidine, 3-piperidinamine, 1-phenylmethyl-, 3s, s-n-benzyl-3-amino-piperidine, s-1-benzyl-piperidine-3-ylamine, s-3-amino-n-benzylpiperidine, pubchem11490
854131
(3S)-1-Benzylpiperidin-3-Amin
C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)N
(S)-3-Amino-1-benzylpiperidine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-3-Amin-1-benzylpiperidin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in ethanol.
Formelmasse 190.29
Reinheit (%) 97%