Learn More
(S)-3-Amino-5-Hexynosäurehydrochlorid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7034329
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
270596-46-8
C6H10ClNO2
163.601
MFCD01861006
FVKOZZHCHSRKJA-JEDNCBNOSA-N
s-3-amino-5-hexynoic acid hydrochloride, s-3-aminohex-5-ynoic acid hydrochloride, 3s-3-aminohex-5-ynoic acid hydrochloride, s-3-amino-5-hexynoic acid-hcl, l-beta-homopropargylglycine hydrochloride, 5-hexynoic acid, 3-amino-, 3s-, hydrochloride 1:1, s-3-amino-5-hexynoic acidhcl, l-ss-homopropargylglycine hydrochloride
2761700
(3S)-3-aminohex-5-insäure;hydrochlorid
C#CCC(CC(=O)O)N.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
270596-46-8
C6H10ClNO2
163.601
MFCD01861006
FVKOZZHCHSRKJA-JEDNCBNOSA-N
s-3-amino-5-hexynoic acid hydrochloride, s-3-aminohex-5-ynoic acid hydrochloride, 3s-3-aminohex-5-ynoic acid hydrochloride, s-3-amino-5-hexynoic acid-hcl, l-beta-homopropargylglycine hydrochloride, 5-hexynoic acid, 3-amino-, 3s-, hydrochloride 1:1, s-3-amino-5-hexynoic acidhcl, l-ss-homopropargylglycine hydrochloride
2761700
(3S)-3-aminohex-5-insäure;hydrochlorid
C#CCC(CC(=O)O)N.Cl
(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride is used for labeling and detection purpose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-3-Amino-5-Hexynosäure-Hydrochlorid wird zur Kennzeichnung und zum Nachweis verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (90 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (90g/L at 25°C).
Formelmasse 163.6
Reinheit (%) 95%
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive