Learn More
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398856
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398856 1 g 1 Gramm
11308866 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19500.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 128345-57-3 | C4H10N2 | 86.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128345-57-3
Summenformel C4H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 86.14
MDL-Nummer MFCD00143193
InChI-Schlüssel NGXSWUFDCSEIOO-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-3-aminopyrrolidine, s-pyrrolidin-3-amine, 3s---3-aminopyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-amine, s---3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 3s, 3s-3-aminopyrrolidine, pubchem5729, s-3-pyrrolidinamine, s-3 aminopyrrolidine
PubChem CID 1519351
SMILES NC1CCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-3-Aminopyrrolidine
Siedepunkt 159°C to 160°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 4290648
Optische Drehung −20° (Neat)
IUPAC-Name Pyrrolidin-3-amin
Formelmasse 86.14
Reinheit (%) 99%