missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-Toluolsulfonsäuresalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4228337
33.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104530-79-2
C4H9NO
87.12
MFCD08234425,MFCD07778394
MIPHRQMEIYLZFZ-UHFFFAOYNA-N
s-3-aminotetrahydrofuran, s-tetrahydrofuran-3-amine, 3s-oxolan-3-amine, 3-furanamine,tetrahydro-, 3s, s-tetrahydro-furan-3-ylamine, tetrahydrofuran-3beta-amine, s-3-amino-tetrahydrofuran, 5-tetrahydrofuran-3-amine, 3s-tetrahydro-3-furanamine, 3s-tetrahydrofuran-3-amine
14243168
Oxolan-3-amin
NC1CCOC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104530-79-2
C4H9NO
87.12
MFCD08234425,MFCD07778394
MIPHRQMEIYLZFZ-UHFFFAOYNA-N
s-3-aminotetrahydrofuran, s-tetrahydrofuran-3-amine, 3s-oxolan-3-amine, 3-furanamine,tetrahydro-, 3s, s-tetrahydro-furan-3-ylamine, tetrahydrofuran-3beta-amine, s-3-amino-tetrahydrofuran, 5-tetrahydrofuran-3-amine, 3s-tetrahydro-3-furanamine, 3s-tetrahydrofuran-3-amine
14243168
Oxolan-3-amin
NC1CCOC1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 137.9°C to 142.8°C
Farbe Weiß bis braun
Elementanalytik 48.9 to 53.0 % C 5.2 to 5.6 % N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -4
Formelmasse 259.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'