missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ (S)-3-(Boc-Amino)butansäure, 95 %

Marke:  Alfa Aesar™ H52066.03

Weitere Details : CAS : 158851-30-0 Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15468577

  • 200.00 € / 1 Gramm

Verfügbar ab
10-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Anwendungen
(S)-3 -(Boc-amino)Butyrinsäure wird für die Synthese von Aza-Analoga von Makropheliden, für die Synthese von hybriden Peptiden mit 12/10-Helix und für die Synthese von potenziell pharmazeutisch aktiven Produkten zur Behandlung von Autoimmun- und entzündlichen Erkrankungen verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

158851-30-0
203.238
PYNDHEONPQYIAN-LURJTMIESA-N
5706671
CC(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
C9H17NO4
MFCD00270345
boc-l-beta-homoalanine, s-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, boc-beta-hoala-oh, boc-beta-homoala-oh, s-n-boc-3-aminobutyric acid, s-3-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 3s-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 3s, boc--homoalanine
(3S)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure

Spezifikation

(S)-3-(Boc-amino)butyric acid
158851-30-0
MFCD00270345
boc-l-beta-homoalanine, s-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, boc-beta-hoala-oh, boc-beta-homoala-oh, s-n-boc-3-aminobutyric acid, s-3-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 3s-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 3s, boc--homoalanine
PYNDHEONPQYIAN-LURJTMIESA-N
(3S)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
5706671
95%
1g
C9H17NO4
6800577
Slightly soluble in water.
CC(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
203.238
203.24
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation