Learn More
(S)-3-(Boc-Amino)butansäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478577
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478577 250 mg 250 Milligramm
15468577 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52066.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(S)-3 -(Boc-amino)Butyrinsäure wird für die Synthese von Aza-Analoga von Makropheliden, für die Synthese von hybriden Peptiden mit 12/10-Helix und für die Synthese von potenziell pharmazeutisch aktiven Produkten zur Behandlung von Autoimmun- und entzündlichen Erkrankungen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 158851-30-0
Summenformel C9H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 203.238
MDL-Nummer MFCD00270345
InChI-Schlüssel PYNDHEONPQYIAN-LURJTMIESA-N
Synonym boc-l-beta-homoalanine, s-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, boc-beta-hoala-oh, boc-beta-homoala-oh, s-n-boc-3-aminobutyric acid, s-3-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 3s-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 3s, boc--homoalanine
PubChem CID 5706671
IUPAC-Name (3S)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
SMILES CC(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-(Boc-amino)butyric acid
Menge 250 mg
Beilstein 6800577
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 95%