Learn More
(S)-3-(Boc-Amino)butansäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
(S)-3 -(Boc-amino)Butyrinsäure wird für die Synthese von Aza-Analoga von Makropheliden, für die Synthese von hybriden Peptiden mit 12/10-Helix und für die Synthese von potenziell pharmazeutisch aktiven Produkten zur Behandlung von Autoimmun- und entzündlichen Erkrankungen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
(S)-3 -(Boc-amino)Butyrinsäure wird für die Synthese von Aza-Analoga von Makropheliden, für die Synthese von hybriden Peptiden mit 12/10-Helix und für die Synthese von potenziell pharmazeutisch aktiven Produkten zur Behandlung von Autoimmun- und entzündlichen Erkrankungen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-3-(Boc-amino)butyric acid |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 6800577 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 203.24 |
Reinheit (%) | 95% |