Learn More
(S)-3-(Boc-Amino)piperidin, TRC
Artikelnummer. 30329658
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30329658 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329658 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB621130250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-(Boc-amino)piperidine
CAS 216854-23-8
Summenformel C10 H20 N2 O2
Menge 250 mg
Synonym Carbamic acid, N-(3S)-3-piperidinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (3S)-3-piperidinyl-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)piperidine, (3S)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]piperidine, (S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)piperidine, (S)-3-tert-Butoxycarbonylaminopiperidine, (S)-N-[Piperidin-3-yl]carbamic acid tert-butyl ester, (S)-Piperidine-3-ylcarbamic acid tert-butyl ester, (S)-[Piperidin-3-yl]carbamic acid tert-butyl ester, (S)-tert-Butyl (piperidin-3-yl)carbamate, (S)-tert-Butyl N-[piperidin-3-yl]carbamate, (S)-tert-Butyl [piperidin-3-yl]carbamate, tert-Butyl (3S)-piperidin-3-ylcarbamate, tert-Butyl (S)-N-[3-piperidyl]carbamate, tert-Butyl (S)-piperidin-3-ylcarbamate, (3S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)piperidine
InChI-Formel InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-5-4-6-11-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)/t8-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCNC1
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 200.28
Formelmasse 200.1525