Learn More
(S)-(-)-3-Butin-2-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319196
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11319196 5 g 5 Gramm
11329196 250 mg 250 Milligramm
11309196 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11319196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20345.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2914-69-4 | C4H6O | 70.091 g/mol
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol is used to prepare (S)-(-)-2-tert-butyldimethylsiloxybut-3-yne. It finds application in ruthenium-catalyzed polymerization to get helical polyacetylenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-3-Butin-2-ol wird zur Herstellung von (S)-(-)-2-tert-Butyldimethylsiloxybut-3-in verwendet. Es findet Anwendung in der durch Ruthenium katalysierten Polymerisation, um helikale Polyacetylene zu erhalten.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2914-69-4
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.091
MDL-Nummer MFCD00190166
InChI-Schlüssel GKPOMITUDGXOSB-BYPYZUCNSA-N
Synonym s---3-butyn-2-ol, s-3-butyn-2-ol, 2s-but-3-yn-2-ol, s-but-3-yn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2s, s---1-butyn-3-ol, 2s-3-butyn-2-ol, 3r-+-3-hydroxybut-1-yne, s---3-butyn-2-ol, purum gc
PubChem CID 6995470
IUPAC-Name (2S)-but-3-yn-2-ol
SMILES CC(C#C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-3-Butyn-2-ol
Dichte 0.891
Siedepunkt 108°C to 109°C
Flammpunkt 28°C (82°F)
Brechungsindex 1.426
Menge 5 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 4652597
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Optische Drehung −47° (Neat)
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 99%