Få mere at vide
(S)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol (Diastereomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30377272
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Unit Size:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30377272 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30377272 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD435860500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol (Mixture of Diastereomers)
CAS 374777-87-4
Summenformel C16 H14 Cl2 O
Menge 500 mg
Synonym Sertraline Impurity 16
InChI-Formel InChI=1S/C16H14Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11,16,19H,6,8H2/t11-,16?/m0/s1
SMILES OC1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
IUPAC-Name (4S)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 293.188
Formelmasse 292.042