Learn More
(S)-4-[4-(Oxiranylmethoxy)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]morpholine, TRC
Artikelnummer. 30420476
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30420476 25 mg
30418752 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30420476 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO84708025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69500-53-4
Summenformel C9 H13 N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 243.28
IUPAC-Name 4-[4-[[(2S)-oxiran-2-yl]methoxy]-1,2,5-thiadiazol-3-yl]morpholine
SMILES C(Oc1nsnc1N2CCOCC2)[C@@H]3CO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-4-[4-(Oxiranylmethoxy)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]morpholine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N3O3S/c1-3-13-4-2-12(1)8-9(11-16-10-8)15-6-7-5-14-7/h7H,1-6H2/t7-/m0/s1
Formelmasse 243.0678