Learn More
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)Butyrinsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055204
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
252049-08-4
C27H28N2O5
460.53
MFCD02259487
KKUPBFMKUPMFRE-VWLOTQADSA-N
s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-benzyloxy methyl amino butanoic acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-?-z-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid
70700347
(2S)-2-(9H-Fluor-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-(Phenylmethoxymethylamino)Butansäure
C1=CC=C(C=C1)COCNCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
252049-08-4
C27H28N2O5
460.53
MFCD02259487
KKUPBFMKUPMFRE-VWLOTQADSA-N
s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-benzyloxy methyl amino butanoic acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-?-z-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid
70700347
(2S)-2-(9H-Fluor-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-(Phenylmethoxymethylamino)Butansäure
C1=CC=C(C=C1)COCNCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)butyric acid a substituted fluorene compound for proteomics research. Also used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)Buttersäure ist eine substituierte Fluorverbindung für die Proteomikforschung. Wird auch in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbebereich verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 474.51
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver