missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-4-Carboxyphenylglycine, Tocris Bioscience™

Catalog Number 13417553
Encompass
Click to view available options
Menge:
10mg
50mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
134052-73-6
C9H9NO4
195.174
VTMJKPGFERYGJF-ZETCQYMHSA-N
s-4-carboxyphenylglycine, s-4cpg, chembl94990, s-4-amino carboxy methyl benzoic acid, 4-1s-1-amino-2-hydroxy-2-oxo-ethyl benzoic acid, 4-1s-1-amino-2-hydroxy-2-oxoethyl benzoic acid, 4-amino-carboxy-methyl-benzoic acid, tocris-0323, 4-carboxy-l-phenylglycine
5311459
4-[(S)-amino(carboxy)methyl]benzoic acid
C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)C(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
134052-73-6
C9H9NO4
195.174
VTMJKPGFERYGJF-ZETCQYMHSA-N
s-4-carboxyphenylglycine, s-4cpg, chembl94990, s-4-amino carboxy methyl benzoic acid, 4-1s-1-amino-2-hydroxy-2-oxo-ethyl benzoic acid, 4-1s-1-amino-2-hydroxy-2-oxoethyl benzoic acid, 4-amino-carboxy-methyl-benzoic acid, tocris-0323, 4-carboxy-l-phenylglycine
5311459
4-[(S)-amino(carboxy)methyl]benzoic acid
C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)C(=O)O

Competitive group I mGlu antagonist; also weak group II agonist

Competitive group I metabotropic glutamate receptor antagonist, with selectivity for mGlu1a/1a over mGlu5a/5b.

Racemate and R-enantiomer also available.

Chemischer Name oder Material (S)-4-Carboxyphenylglycine
Formelmasse 195.17
Reinheit (%) >99%
Menge 10mg
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'