Learn More
(S)-(+)-4-Penten-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(S)-(+)-4-Penten-2-ol is involved in the synthesis of goniothalamin, hexadecanolide, massoia lactone, and parasorbic acid through sequential allylboration-esterification ring-closing metathesis reactions. It is also used to prepare 2-pentanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(S)-(+)-4-Penten-2-ol ist an der Synthese von Goniothalamin, Hexadecanolid, Massoia Lacton und Parasorbinsäure durch sequenzielle ringschließende Allylboration-Veresterungs-Metathesereaktionen beteiligt. Es wird auch zur Herstellung von 2-Pentanon verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-4-Penten-2-ol |
| Dichte | 0.837 |
| Siedepunkt | 115°C to 116°C |
| Flammpunkt | 30°C (86°F) |
| Brechungsindex | 1.425 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1987 |
| Optische Drehung | +5.2° (c=1 in Chloroform) |
| Formelmasse | 86.13 |
| Reinheit (%) | 97% |