Learn More
(S)-(+)-4-Penten-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319939
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11319939 5 g 5 Gramm
11309939 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319939 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25728.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 55563-79-6 | C5H10O | 86.134 g/mol
(S)-(+)-4-Penten-2-ol is involved in the synthesis of goniothalamin, hexadecanolide, massoia lactone, and parasorbic acid through sequential allylboration-esterification ring-closing metathesis reactions. It is also used to prepare 2-pentanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-4-Penten-2-ol ist an der Synthese von Goniothalamin, Hexadecanolid, Massoia Lacton und Parasorbinsäure durch sequenzielle ringschließende Allylboration-Veresterungs-Metathesereaktionen beteiligt. Es wird auch zur Herstellung von 2-Pentanon verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55563-79-6
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
MDL-Nummer MFCD03427200
InChI-Schlüssel ZHZCYWWNFQUZOR-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-+-4-penten-2-ol, 4-penten-2-ol, 2s, 2s-pent-4-en-2-ol, 2s-4penten-2-ol, s-4-pentene-2-ol, 2s-4-penten-2-ol, s-pent-4-en-2-ol, s-2-hydroxypent-4-ene
PubChem CID 6994332
IUPAC-Name (2S)-Pent-4-en-2-ol
SMILES CC(CC=C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-4-Penten-2-ol
Dichte 0.837
Siedepunkt 115°C to 116°C
Flammpunkt 30°C (86°F)
Brechungsindex 1.425
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Optische Drehung +5.2° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 97%