Learn More
(S)-(-)-4-tert-butyloxazolidin-2,5-dion, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15409139
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-4-tert-Butyloxazolidine-2,5-dione
CAS 62965-56-4
Schmelzpunkt 126°C to 128°C
Summenformel C7H11NO3
MDL-Nummer MFCD05664067
Menge 1 g
Beilstein 4664497
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym s---4-tert-butyloxazolidine-2,5-dione, s-4-tert-butyloxazolidine-2,5-dione, s-4-tert-butyl oxazolidine-2,5-dione, 4s-4-tert-butyl-1,3-oxazolidine-2,5-dione, 4beta-tert-butyloxazolidine-2,5-dione, 2,5-oxazolidinedione,4-1,1-dimethylethyl-, 4s
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel GRDXOXRGSKKLNH-SCSAIBSYSA-N
Optische Drehung −41°
SMILES CC(C)(C)C1C(=O)OC(=O)N1
IUPAC-Name (4S)-4-Tert-Butyl-1,3-Oxazolidin-2,5-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 157.169
PubChem CID 57351753
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) 98%