missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon p-toluenesulfonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-2689299
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
51693-17-5
C12H15NO4S
269.32
MFCD00274229,MFCD00274229
AMZNHHZJURKRFX-JTQLQIEISA-N
[(2S)-5-Oxopyrrolidin-2-yl]methyl-4-methylbenzol-1-sulfonat
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CCC(=O)N1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
51693-17-5
C12H15NO4S
269.32
MFCD00274229,MFCD00274229
AMZNHHZJURKRFX-JTQLQIEISA-N
[(2S)-5-Oxopyrrolidin-2-yl]methyl-4-methylbenzol-1-sulfonat
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CCC(=O)N1

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone p-toluenesulfonate
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 122°C to 129°C
Farbe Beige bis Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand + 8.50 (20.00°C 589nm,(c=1,C2H5OH))
Spezifische Drehung + 8.5
Formelmasse 269.31
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone p-toluenesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'