Learn More
(S)-5-Iodo Naproxen, TRC
Artikelnummer. 30402165
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402165 100 mg
30392749 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30402165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI715300100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116883-62-6
Summenformel C14 H13 I O3
Molekulargewicht (g/mol) 356.16
Synonym (2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid, Naproxen Imp. D (EP), 5-Iodonaproxen
IUPAC-Name (2S)-2-(5-iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1I)[C@H](C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Iodonaproxen)
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H13IO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
Formelmasse 355.9909