Learn More
(S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758543
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
10420-89-0
C12H14N
172.25
MFCD00064179
RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
66325
(1S)-1-(naphthalen-1-yl)ethan-1-aminium
C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
10420-89-0
C12H14N
172.25
MFCD00064179
RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
66325
(1S)-1-(naphthalen-1-yl)ethan-1-aminium
C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-α-(1-Naphthyl)ethylamine
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Orange bis Gelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 153.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7CH(CH3)NH2
Brechungsindex 1.6217 to 1.6237
Menge 1 g
Beilstein 12, III, 3111
Relative Dichte 1.06
Spezifischer Drehzustand - 60.00 (20.00°C c=2,CH3OH)
Spezifische Drehung − 60.00
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-a-(1-Naphthyl)ethylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.