Learn More
(S)-α-Allylglycin-Ethylester-p-Toluensulfonat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11945771 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11945771 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11945771 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441280010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-α-Allylglycine ethyl ester p-toluenesulfonate
Namenshinweis 98%
CAS 1231709-21-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 131°C to 133°C
Farbe Weiß bis gelb
Enantiomerenüberschuss 98.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H13NO2·C7H8O3S
Menge 1 g
Spezifische Drehung 13
Synonym s-allylglycine ethyl ester p-toluenesulfonateee, ethyl 2s-2-amino-4-pentenoate 4-methylbenzenesulfonate 1:1
InChI-Schlüssel MEQLYDZSCPUCRY-RGMNGODLSA-N
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)N.CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
IUPAC-Name Ethyl-(2S)-2-aminopent-4-enoat;4-methylbenzolsulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 315.39
PubChem CID 119026235
Formelmasse 315.39
Reinheit (%) 98%,98% ee
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (S)-alpha-Allylglycine ethyl ester p-toluenesulfonate
RUO– Nur für Forschungszwecke