Learn More
(S)-(-)-Alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)phenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026852
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
17257-71-5
C10H8F3O3
233.17
MFCD00064200
JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M
s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid
6992788
(2S)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoate
CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
17257-71-5
C10H8F3O3
233.17
MFCD00064200
JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M
s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid
6992788
(2S)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoate
CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid is used as a chiral derivatizing agent, it reacts with an alcohol or amine of unknown stereochemistry to form an ester or amide. The absolute configuration of the ester or amide is then determined by proton and/or 19F NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylessigsäure wird als chirales Derivatisierungsmittel verwendet, es reagiert mit einem Alkohol oder Amin unbekannter Stereochemie, um einen Ester oder Amid zu bilden. Die absolute Konfiguration des Esters oder Amids wird dann durch die Protonen- und/oder 19F NMR-Spektroskopie bestimmt.
Löslichkeit
Leicht löslich in Hexan, Äther, THF, CH2Cl2, Benzol.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Dichte 1.344
Siedepunkt 105°C to 107°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 500 mg
Beilstein 3591561
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,6280
Löslichkeitsinformationen Readily soluble in hexane,ether,THF,CH2Cl2,benzene.
Optische Drehung −72° (c=2 in Methanol)
Formelmasse 234.18
Reinheit (%) 99%