Learn More
Alfa Aesar™ (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)-phenylacetylchlorid, 98+ %
Marke: Alfa Aesar™ L14332.MF
Weitere Details : CAS : 20445-33-4 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 50mg |
---|
Beschreibung
Anwendungen(S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylacetylchlorid wird zur Herstellung natürlicher Produkte und Pheromone verwendet. Es wird auch als enantiomerenreines Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung der enantiomeren Reinheit von Alkohol und Aminen mittels Gaschromatographie verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Chemische Identifikatoren
20445-33-4 | |
252.617 | |
PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N | |
2724611 | |
COC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)Cl)C(F)(F)F |
C10H8ClF3O2 | |
MFCD00067105 | |
s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, +-mtpa-cl, unii-472va70ul4, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetylchloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, +-mtpa chloride, +-mosher's chloride | |
(2S)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanoylchlorid |
Spezifikation
(S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride | |
89°C (192°F) | |
1.469 | |
213°C to 214°C | |
20445-33-4 | |
MFCD00067105 | |
3591564 | |
s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, +-mtpa-cl, unii-472va70ul4, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetylchloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, +-mtpa chloride, +-mosher's chloride | |
PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N | |
(2S)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanoylchlorid | |
2724611 | |
≥98% |
1.353 | |
+137° (c=6.4 in Carbon Tetrachloride) | |
Moisture sensitive | |
50mg | |
C10H8ClF3O2 | |
UN3265 | |
14,6280 | |
Slightly miscible with water. | |
COC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)Cl)C(F)(F)F | |
252.617 | |
252.62 |