Learn More
(S)-(+)-alpha-Methoxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044924
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
26164-26-1
C9H10O3
166.176
MFCD00064216
DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
s-+-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxyphenylacetic acid, s-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-+-methoxyphenylacetic acid, 2s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxy phenyl acetic acid, s---alpha-methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, s
643325
(2S)-2-Methoxy-2-Phenylessigsäure
COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
26164-26-1
C9H10O3
166.176
MFCD00064216
DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
s-+-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxyphenylacetic acid, s-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-+-methoxyphenylacetic acid, 2s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxy phenyl acetic acid, s---alpha-methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, s
643325
(2S)-2-Methoxy-2-Phenylessigsäure
COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-alpha-Methoxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 63°C to 68°C
Siedepunkt 164°C to 166°C (18 mmHg)
Menge 250 mg
Beilstein 2361718
Optische Drehung +146° (c=0.5 in Ethanol)
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%