missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-Alpha-Methylhippursäure, TRC

Artikelnummer. 30483415
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483415 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30483415 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31204550G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S)-alpha-Methylhippuric Acid
CAS 2198-64-3
Summenformel C10H11NO3
Menge 50 g
Synonym N-Benzoyl-L-alanine, (S)-N-Benzoylalanine, L-N-Benzoylalanine, N-Benzoyl-L-alanine, N-Benzoyl-alpha-alanine, N-Benzoylalanine, NSC 167298, NSC 43124, alpha-Methylhippuric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(10(13)14)11-9(12)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)/t7-/m0/s1
SMILES C[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Benzamidopropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 193.2
Formelmasse 193.0739
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.