Learn More
(S)-Alpha-Methylhippursäure, TRC
Artikelnummer. 30476483
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476483 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476483 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3120455G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-alpha-Methylhippuric Acid
CAS 2198-64-3
Summenformel C10H11NO3
Menge 5 g
Synonym N-Benzoyl-L-alanine, (S)-N-Benzoylalanine, L-N-Benzoylalanine, N-Benzoyl-L-alanine, N-Benzoyl-alpha-alanine, N-Benzoylalanine, NSC 167298, NSC 43124, alpha-Methylhippuric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(10(13)14)11-9(12)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)/t7-/m0/s1
SMILES C[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Benzamidopropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 193.2
Formelmasse 193.0739