Learn More
(S)-ar-Curcumen, TRC
Artikelnummer. 30361652
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30361652 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30361652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC83852550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-ar-Curcumene
CAS 4176-06-1
Summenformel C15H22
Menge 50 mg
Synonym (+)-Curcumene, (+)-ar-Curcumene, (+)-alpha-Curcumene, (S)-(+)-Curcumene, (S)-ar-Curcumene, (S)-alpha-Curcumene, S-Curcumene, ar-Curcumene, (+)-, d-ar-Curcumene, (+)alpha-Curcumene1-[(1S)-1,5-Dimethyl-4-hexen-1-yl]-4-methylbenzene, (+)-(S)-ar-Curcumene, 1-[(1S)-1,5-dimethyl-4-hexenyl]-4-methyl-benzene
InChI-Formel InChI=1S/C15H22/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8-11,14H,5,7H2,1-4H3/t14-/m0/s1
SMILES C[C@@H](CCC=C(C)C)c1ccc(C)cc1
IUPAC-Name 1-Methyl-4-[(2S)-6-methylhept-5-en-2-yl]benzol
Molekulargewicht (g/mol) 202.34
Formelmasse 202.1722