Learn More
(S)-beta-Phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30426082
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Unit Size:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30426082 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30426082 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP319430100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-beta-Phenylalanine
CAS 40856-44-8
Summenformel C9H11NO2
Menge 100 g
Synonym (betaS)-beta-Aminobenzenepropanoic Acid, (-)-3-Amino-3-phenylpropanoic Acid, (-)-beta-Aminobenzenepropanoic Acid, (S)-3-Amino-3-phenylpropanoic Acid, (S)-3-Amino-3-phenylpropionic Acid, (S)-beta-Phenylalanine, D-3-Amino-3-phenylpropionic Acid, (S)-beta-Aminobenzenepropanoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CC(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-Name (3S)-3-Amino-3-phenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
Formelmasse 165.079