Learn More
(S)-Bufuralolhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-Bufuralol Hydrochloride |
| CAS | 57704-10-6 |
| Summenformel | C16 H23 N O2 . Cl H |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H/t13-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCc1cccc2cc(oc12)[C@@H](O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | (1S)-2-(tert-Butylamino)-1-(7-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethanol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 297.82 |
| Formelmasse | 297.1496 |