missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-Bupivacaine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30134602
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134602 10 mg 10 Milligramm
30137217 500 mg 500 Milligramm
30012413 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134602 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68967510MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 27262-48-2
Summenformel C18 H28 N2 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 324.89
Synonym 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2S)-, 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2S)- (9CI), 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (S)-, 2',6'-Pipecoloxylidide, 1-butyl-, monohydrochloride, (-)- (8CI), (-)-Bupivacaine monohydrochloride, (S)-(-)-Bupivacaine monohydrochloride, Chirocaine, Levobupivacaine hydrochloride, Popscaine, (2S)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide hydrochloride, (S)-Bupivacaine HCl (Levobupivacaine HCl)
IUPAC-Name (2S)-1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES Cl.CCCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S)-(-)-Bupivacaine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H/t16-;/m0./s1
Formelmasse 324.1968
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.