Learn More
S-Butyrylthiocholin-Iodid, 98 %, ACROS Organics™
152.00 € - 432.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1866-16-6
Summenformel C9H20INOS
Molekulargewicht (g/mol) 317.22
InChI-Schlüssel WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Synonym butyrylthiocholine iodide, s-butyrylthiocholine iodide, 2-butyrylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, s-n-butyrylthiocholine iodide, 2-mercaptoethyl trimethylammonium iodide butyrate, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide, propylcarbonylthioethyl trimethylammonium iodide, 1-2-trimethylamino ethylthio butan-1-one, iodide, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide 1:1
PubChem CID 74630
IUPAC-Name 2-Butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium; Iodid
SMILES CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10274370
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
108150250
25g Glasflasche
152.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 11
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11955721
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
108151000
100g Glasflasche
432.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1866-16-6
317.22
butyrylthiocholine iodide, s-butyrylthiocholine iodide, 2-butyrylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, s-n-butyrylthiocholine iodide, 2-mercaptoethyl trimethylammonium iodide butyrate, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide, propylcarbonylthioethyl trimethylammonium iodide, 1-2-trimethylamino ethylthio butan-1-one, iodide, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide 1:1
2-Butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium; Iodid
C9H20INOS
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
74630
CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Spezifikation
S-Butyrylthiocholine iodide
Glasflasche
172.0°C to 176.0°C
1866-16-6
C9H20INOS
04,IV,1585
Solubility in water: freely soluble
CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
317.22
317.22
98%
Authentic
Weiß
25g
98%
CH3CH2CH2COSCH2CH2N(CH3)3I
butyrylthiocholine iodide, s-butyrylthiocholine iodide, 2-butyrylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, s-n-butyrylthiocholine iodide, 2-mercaptoethyl trimethylammonium iodide butyrate, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide, propylcarbonylthioethyl trimethylammonium iodide, 1-2-trimethylamino ethylthio butan-1-one, iodide, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide 1:1
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
2-Butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium; Iodid
74630
Kristalle oder kristallines Pulver
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • S-Butyrylthiocholine iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.