Learn More
S-Butyrylthiocholiniodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020608
39.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1866-16-6
C9H20INOS
317.229
MFCD00011845
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
butyrylthiocholine iodide, s-butyrylthiocholine iodide, 2-butyrylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, s-n-butyrylthiocholine iodide, 2-mercaptoethyl trimethylammonium iodide butyrate, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide, propylcarbonylthioethyl trimethylammonium iodide, 1-2-trimethylamino ethylthio butan-1-one, iodide, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide 1:1
74630
2-Butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium; Iodid
CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1866-16-6
C9H20INOS
317.229
MFCD00011845
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
butyrylthiocholine iodide, s-butyrylthiocholine iodide, 2-butyrylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, s-n-butyrylthiocholine iodide, 2-mercaptoethyl trimethylammonium iodide butyrate, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide, propylcarbonylthioethyl trimethylammonium iodide, 1-2-trimethylamino ethylthio butan-1-one, iodide, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-1-oxobutyl thio-, iodide 1:1
74630
2-Butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium; Iodid
CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material S-Butyrylthiocholine iodide
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Strukturformel CH3CH2CH2COSCH2CH2N(CH3)3I
Menge 5 g
Beilstein 3729509
Empfindlichkeit Hygroscopic; Light sensitive
Formelmasse 317.23
Reinheit (%) 98%