Learn More
S(-)-BZM-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | S(-)-BZM Hydrochloride |
| CAS | 132448-73-8 |
| Summenformel | C15H23ClN2O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | N-[[(2S)-1-Ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide Hydrochloride, (S)-N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide Hydrochloride, (S)-N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide Monohydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H22N2O3.ClH/c1-3-17-9-5-6-11(17)10-16-15(19)14-12(18)7-4-8-13(14)20-2;/h4,7-8,11,18H,3,5-6,9-10H2,1-2H3,(H,16,19);1H/t11-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)cccc2OC |
| IUPAC-Name | N-[[(2S)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamid;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 314.81 |
| Formelmasse | 314.1397 |