Learn More
(S)-Carbidopa Methyl Ester (>90%), TRC
Artikelnummer. 30350529
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30350529 50 mg
30358156 10 mg
30366852 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30350529 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17602550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52514-63-3
Summenformel C11 H16 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 240.256
Synonym (S)-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-benzenepropanoic acid methyl ester, (S)-alpha-Hydrazino-3,4-dihydroxy-alpha-methylbenzenepropanoic Acid Methyl Ester
IUPAC-Name methyl (2S)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropanoate
SMILES COC(=O)[C@](C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester)
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(13-12,10(16)17-2)6-7-3-4-8(14)9(15)5-7/h3-5,13-15H,6,12H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Formelmasse 240.111