missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-Cinacalcet-Hydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
(S)-Cinacalcet-Hydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ent-Cinacalcet Hydrochloride |
| CAS | 1217809-88-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | ent-Cinacalcet Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C22 H22 F3 N . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (αS)-, (S)-Cinacalcet hydrochloride, ent-Cinacalcet hydrochloride, Cinacalcet Related Compound D as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@H](NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23 |
| IUPAC-Name | N-[(1S)-1-Naphthalin-1-ylethyl]-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-1-amin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?