Learn More
S-Desmethyl S-Chloromethyl Dronedarone, TRC
Artikelnummer. 30362338
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362338 1 g 1 Gramm
30359974 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30362338 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2914701G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1520080-11-8
Summenformel C31H43ClN2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 591.2
Synonym N-[2-Butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-1-chloro-methanesulfonamide
SMILES CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(=O)(=O)CCl)cc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Desmethyl S-Chloromethyl Dronedarone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C31H43ClN2O5S/c1-4-7-11-29-30(27-22-25(14-17-28(27)39-29)33-40(36,37)23-32)31(35)24-12-15-26(16-13-24)38-21-10-20-34(18-8-5-2)19-9-6-3/h12-17,22,33H,4-11,18-21,23H2,1-3H3
Formelmasse 590.2581