Learn More
(S)-(-)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinmethanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-122594
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
112068-01-6
C17H19NO
253.34
MFCD00075506
OGCGXUGBDJGFFY-INIZCTEOSA-N
s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s-diphenyl pyrrolidin-2-yl methanol, s---2-diphenylhydroxymethyl pyrrolidine, alpha,alpha-diphenyl-l-prolinol, diphenyl-l-pyrrolidin-2-yl-methanol, diphenyl-2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s---diphenylpyrrolidinemethanol, s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidine methanol, diphenyl 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol
2724899
Diphenyl-[(2S)-pyrrolidin-2-yl]methanol
C1CC(NC1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
112068-01-6
C17H19NO
253.34
MFCD00075506
OGCGXUGBDJGFFY-INIZCTEOSA-N
s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s-diphenyl pyrrolidin-2-yl methanol, s---2-diphenylhydroxymethyl pyrrolidine, alpha,alpha-diphenyl-l-prolinol, diphenyl-l-pyrrolidin-2-yl-methanol, diphenyl-2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s---diphenylpyrrolidinemethanol, s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidine methanol, diphenyl 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol
2724899
Diphenyl-[(2S)-pyrrolidin-2-yl]methanol
C1CC(NC1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-α, α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Fieser 16,254
Spezifischer Drehzustand −59° (25°C c=3,methanol)
Spezifische Drehung -59
Formelmasse 253.34
Reinheit (%) 99+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-a,a-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.