Learn More
(S)-Flurbiprofen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Esflurbiprofen |
| CAS | 51543-39-6 |
| Summenformel | C15 H13 F O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (αS)-2-Fluoro-α-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic Acid, [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid, 2-fluoro-α-methyl-, (S)-, (+)-(S)-Flurbiprofen, (+)-Flurbiprofen, (2S)-2-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)propanoic acid, (2S)-2-(2-Fluoro-4-biphenyl)propanoic acid, (S)-Flurbiprofen, (αS)-2-Fluoro-α-methyl[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid, Dexflurbiprofen, Esflurbiprofen, S-(+)-Flurbiprofen, d-Flurbiprofen |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | (2S)-2-(3-Fluor-4-phenylphenyl)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 244.26 |
| Formelmasse | 244.09 |