Learn More
(S)-(-)-Glycidol, ≥ 99 %, ee ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055026
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
60456-23-7
C3H6O2
74.079
MFCD00074874
CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s
6973630
CHEBI:38690
[(2S)-oxiran-2-yl]methanol
C1C(O1)CO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
60456-23-7
C3H6O2
74.079
MFCD00074874
CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s
6973630
CHEBI:38690
[(2S)-oxiran-2-yl]methanol
C1C(O1)CO
(S)-(-)-Glycidol is employed in the synthesis of chiral (E)-allylic alcohol side-chains for introduction into prostacyclin and prostaglandin frameworks by cross-metathesis. Also used as a starting reagent to synthesize non-peptidic HIV protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-Glycidol wird bei der Synthese chiraler (E)-allylischer Alkohol-Seitenketten zur Einführung in Prostacyclin- und Prostaglandin-Systeme durch Kreuzmetathese eingesetzt. Wird auch als Ausgangsreagenz zur Synthese von nicht-peptidischen HIV-Proteasehemmern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, DMSO und Methanol.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-Glycidol
Namenshinweis ee ≥99%
Farbe Gelb
Dichte 1.116 g/mL
Siedepunkt 66°C to 67°C (19 mmHg)
Flammpunkt 66°C (151°F)
Brechungsindex 1.433
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 79783
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,DMSO and methanol.
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) ≥99%, ee
Physikalische Form Flüssig