Learn More
(S)-(+)-Ibuprofen-d3, TRC
Artikelnummer. 30396752
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30396752 25 mg
30390698 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30396752 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI14001225MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1329643-44-8
Summenformel C13H15D3O2
Molekulargewicht (g/mol) 209.3
Synonym (αS)-α-(Methyl-d3)-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic Acid, (+)-Ibuprofen-d3, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic Acid-d3, (S)-Ibuprofen-d3, S-(+)-p-Isobutylhydratropic Acid-d3
SMILES CC(C)CC1=CC=C([C@H](C([2H])([2H])[2H])C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Ibuprofen-d3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1/i3D3
Reinheit (%) >95%