Learn More
(S)-(+)-Ibuprofen (S)-(+)-Lysinat, TRC
Artikelnummer. 30396565
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30396565 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396565 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI140025250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Ibuprofen (S)-(+)-Lysinate
CAS 113403-10-4
Summenformel C13 H18 O2 . C6 H14 N2 O2
Menge 250 mg
Synonym L-Lysine, (αS)-α-methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetate (1:1) (ACI), L-Lysine, mono[(S)-α-methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetate] (ZCI), L-Lysine, mono[(αS)-α-methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetate] (9CI), Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (S)-, compd. with L-lysine (1:1) (ZCI), Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (αS)-, compd. with L-lysine (1:1) (9CI), (S)-Ibuprofen-(S)-lysine, Dexibuprofen lysinate, Dexibuprofen lysine, L 669445, L 669455, MK 233, S-(+)-Ibuprofen L-lysine salt, S-Ibuprofen lysinate
InChI-Formel InChI=1S/C13H18O2.C6H14N2O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t10-;5-/m00/s1
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)O.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2,6-Diaminohexansäure; (2S)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 352.47
Formelmasse 352.2362