Learn More
(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
5 g-Glasflasche
Specifications
Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid |
Namenshinweis | 98% |
CAS | 79815-20-6 |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Beige bis Braun |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C9H9NO2 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
- Achtung
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.