Learn More
(S)-(-)-Limonen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046134
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5989-54-8
C10H16
136.238
MFCD00001558
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
--limonene, l-limonene, s---limonene, s-limonene, --4s-limonene, --s-limonene, s-p-mentha-1,8-diene, unii-47maj1y2ne, 4s-limonene, p-mentha-1,8-diene, s--
439250
CHEBI:15383
(4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
CC1=CCC(CC1)C(=C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5989-54-8
C10H16
136.238
MFCD00001558
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
--limonene, l-limonene, s---limonene, s-limonene, --4s-limonene, --s-limonene, s-p-mentha-1,8-diene, unii-47maj1y2ne, 4s-limonene, p-mentha-1,8-diene, s--
439250
CHEBI:15383
(4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
CC1=CCC(CC1)C(=C)C
(S)-(-)-Limonene is used to inhibit the proliferation of colon cancer cells. It is also used in artificial essential oils in order to produce (+)-carvone. It is an active component of turpentine. Further, it is used in flavorings, fragrances, and cosmetics. It finds application as a solvent and wetting agent. In addition to this it is used to produce resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-Limonen wird verwendet, um die Proliferation von Darmkrebszellen zu hemmen. Es wird auch in künstlichen ätherischen Ölen verwendet, um (+)-Carvone zu produzieren. Es ist ein aktiver Bestandteil von Terpentin. Darüber hinaus wird es in Aromastoffen, Duftstoffen und Kosmetika verwendet. Es findet Anwendung als Lösungsmittel und Benetzungsmittel. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Harzen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, starken Basen und Peroxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-Limonene
Schmelzpunkt -74°C
Dichte 0.844
Siedepunkt 175°C to 177°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Brechungsindex 1.472
Menge 50 g
UN-Nummer UN2052
Beilstein 2323991
Merck Index 14,5493
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Optische Drehung −90° (c=10 in Ethanol)
Formelmasse 136.23
Reinheit (%) 97%