Learn More
(S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylacetylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736883
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
20445-33-4
C10H8ClF3O2
252.62
MFCD00067105
PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, +-mtpa-cl, unii-472va70ul4, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetylchloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, +-mtpa chloride, +-mosher's chloride
2724611
(2S)-3,3,3-Trifluor-2-Methoxy-2-Phenylpropanoylchlorid
COC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)Cl)C(F)(F)F
20445-33-4
C10H8ClF3O2
252.62
MFCD00067105
PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, +-mtpa-cl, unii-472va70ul4, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetylchloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, +-mtpa chloride, +-mosher's chloride
2724611
(2S)-3,3,3-Trifluor-2-Methoxy-2-Phenylpropanoylchlorid
COC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)Cl)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chirales Derivatisierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3400g/mL
Siedepunkt 213.0°C to 214.0°C
Flammpunkt 89°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4680 to 1.4700
Menge 250 mg
Merck Index 15, 6365
Relative Dichte 1.34
Spezifischer Drehzustand +132° (20°C c=6,CHCl3)
Spezifische Drehung + 132.00
Formelmasse 252.62
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.