Learn More
S-Methyl-d3-thioacetaminophen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | S-Methyl-d3-thioacetaminophen |
| CAS | 1215669-56-9 |
| Summenformel | C9 2H3 H8 N O2 S |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11NO2S/c1-6(11)10-7-3-4-8(12)9(5-7)13-2/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Sc1cc(NC(=O)C)ccc1O |
| IUPAC-Name | N-[4-Hydroxy-3-(Trideuteriomethylsulfanyl)phenyl]acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.27 |
| Formelmasse | 200.0699 |